missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF530 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
| Antigen | ZNF530 |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30228284
|
Novus Biologicals
NBP3-35740-100ul |
100 μL |
550.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
30231558
|
Novus Biologicals
NBP3-35740-20ul |
20 μL |
190.00 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
ZNF530 Polyclonal antibody specifically detects ZNF530 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western BlotSpezifikation
| ZNF530 | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| KIAA1508, zinc finger protein 530 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-190 of human ZNF530 (NP_065931.3).,, Sequence:, MAAALRAPTQQVFVAFEDVAIYFSQEEWELLDEMQRLLYRDVMLENFAVMASLGCWCGAVDEGTPSAESVSVEELSQGRTPKADTSTDKSHPCEICTPVLRDILQMIELHASPCGQKLYLGGASRDFWMSSNLHQLQKLDNGEKLFKVDGDQASFMMNCRFHVSGKPFTFGEVGRDFSATSGLLQHQVTP | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 348327 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit