Learn More
ZNF606 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26128-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884655
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
May act as a transcriptional repressor.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF606
Polyclonal
Unconjugated
ZNF606
KIAA1852, Zinc finger protein 328, zinc finger protein 606, ZNF328, ZNF606
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
67370, 80095
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation
0.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8WXB4
Zfp606, ZNF606
ZNF606 Fusion Protein Ag23589
20 μL
Primary
Human, Mouse