missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF689 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | ZNF689 |
---|---|
Konzentration | 0.35 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16884125
|
Proteintech
25573-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16874125
|
Proteintech
25573-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
May be involved in transcriptional regulation.Spezifikation
ZNF689 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8BKK5, Q96CS4 | |
115509, 71131 | |
ZNF689 Fusion Protein Ag22252 | |
Primary | |
-20°C | |
ZNF689 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
TIPUH1, zinc finger protein 689, ZNF689 | |
Znf689 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |