Learn More
ZNF768 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA555128
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15763051
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SPEGYLRGNM SENEEEEISQ QEGSGDYEVE EIPFGLEPQS PGFEPQSPEF EPQSPRFEPE SPGFESRSPG LVPPSPEFAP RS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 90%.
ZNF768 Polyclonal antibody specifically detects ZNF768 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF768
Polyclonal
Unconjugated
ZNF768
Zinc finger protein 768; ZNF768
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79724
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9H5H4
ZNF768
Recombinant protein corresponding to Human ZNF768