Learn More
Zofenopril, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436897
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16436897 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16436897 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY108321
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Zofenopril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with an IC50 of 81 μM.
Zofenopril is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with an IC50 of 81 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zofenopril
CAS 81872-10-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H23NO4S2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5 mg/mL (11.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H]1N(C([C@H](C)CSC(C2=CC=CC=C2)=O)=O)C[C@@H](SC3=CC=CC=C3)C1
Molekulargewicht (g/mol) 429.55
Formelmasse 429.55
Reinheit (%) 98.81%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation