Learn More
Zomepirac sodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468486
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Artikelnummer. 16468486
Marke: Medchem Express HYB0890
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Zomepirac sodium salt (McN-2783-21-98) is a potent prostaglandin biosynthesis inhibitor. Zomepirac sodium salt is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Zomepirac sodium salt can cause immune-mediated liver injury.
Zomepirac sodium salt (McN-2783-21-98) is a potent prostaglandin biosynthesis inhibitor. Zomepirac sodium salt is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Zomepirac sodium salt can cause immune-mediated liver injury.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zomepirac sodium salt
CAS 64092-48-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H13ClNNaO3
Menge 100 mg
Synonym McN-2783-21-98
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (318.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (15.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])CC1=CC(C)=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)N1C
Molekulargewicht (g/mol) 313.71
Formelmasse 313.71
Reinheit (%) 99.42%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.