missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zorifertinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16477618
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16477618 10 mg -
16433637 50 mg -
16427536 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16477618 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Zorifertinib (AZD3759) is a potent, orally active, central nervous system-penetrant, EGFR inhibitor. At Km ATP concentrations, the IC50s are 0.3, 0.2, and 0.2 nM for EGFRwt, EGFRL858R, and EGFRexon 19Del, respectively.

Zorifertinib (AZD3759) is a potent, orally active, central nervous system-penetrant, EGFR inhibitor. At Km ATP concentrations, the IC50s are 0.3, 0.2, and 0.2 nM for EGFRwt, EGFRL858R, and EGFRexon 19Del, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zorifertinib
CAS 1626387-80-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H23ClFN5O3
Menge 10 mg
Synonym AZD3759
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (108.72 mM)
SMILES ClC1=CC=CC(NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(OC(N4[C@H](C)CN(C)CC4)=O)C=C23)=C1F
Molekulargewicht (g/mol) 459.9
Formelmasse 459.9
Reinheit (%) 99.53%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.