Learn More
Zoxazolamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16404587
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16404587 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16404587 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1307
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Zoxazolamine is widely used for a pharmacologic test that serves as a convenient indicator of changes in cytochrome P-450 activity in rodents.
Zoxazolamine is widely used for a pharmacologic test that serves as a convenient indicator of changes in cytochrome P-450 activity in rodents.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zoxazolamine
CAS 61-80-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H5ClN2O
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (593.19 mM)
SMILES NC1=NC2=CC(Cl)=CC=C2O1
Molekulargewicht (g/mol) 168.58
Formelmasse 168.58
Reinheit (%) 98.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation