Learn More
Zuclopenthixol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16414197
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16414197 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16414197 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0163
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Zuclopenthixol is a thioxanthene derivative which acts as a mixed dopamine D1/D2 receptor antagonist.
Zuclopenthixol is a thioxanthene derivative which acts as a mixed dopamine D1/D2 receptor antagonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zuclopenthixol
Physikalische Form Solid
CAS 53772-83-1
Farbe Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H25ClN2OS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym (Z)-Clopenthixol
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 150 mg/mL (374.10 mM)
SMILES OCCN1CCN(CC/C=C2C3=C(SC4=C\2C=CC=C4)C=CC(Cl)=C3)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 400.96
Formelmasse 400.96
Reinheit (%) 98.13%
Güte Research