missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZW10 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 24561-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This gene encodes a protein that is one of many involved in mechanisms to ensure proper chromosome segregation during cell division.Spezifikation
| ZW10 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ZW10 | |
| HZW10, KNTC1AP, ZW10 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 9183 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.43 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| O43264 | |
| ZW10 | |
| ZW10 Fusion Protein Ag19138 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur