Learn More
Zylofuramine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477767
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16477767 5 mg
16425048 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16477767 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY122477
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Zylofuramine is a psychomotor stimulant.
Zylofuramine is a psychomotor stimulant.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zylofuramine
CAS 3563-92-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H21NO
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (455.95 mM)
SMILES CCN[C@@H]([C@@]1([H])CCCO1)CC2=CC=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 219.32
Formelmasse 219.32
Reinheit (%) 99.87%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation