Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ RapidPlate/Sciclone und Tecan™ TEMO Aquarius Genmate: 100 μl
ohne Angabe
Marke: Axygen™ ZT-100-R
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.43000kg
Beschreibung
- Transparente Spitzen
- Gestelle in hellgrün, blau und grau
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Standard | |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
Ja | |
Gestell | |
Nicht-SBS-Gestell | |
Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius MCA96-Kopf, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, SciClone™ HV96, CAS-4200-1ch. 20–150 μl/Sek. Kopf | |
Polypropylen |
100 μ l | |
Nicht steril | |
Grau | |
Nicht-ANSI | |
Automatisierung, Round | |
50 Gestelle/Karton | |
Zymark™ |