Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ RapidPlate/Sciclone und Tecan™ TEMO Aquarius Genmate: 100 μl
ohne Angabe
Marke: Axygen™ ZT-100-L-R-S
Weitere Details : CAS : 000-00-0 Netto-Gewicht : 10.90000kg
Beschreibung
- Transparente Spitzen
- Gestelle in hellgrün, blau und grau
Bestellinformation
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Spezifikation
Maxymum Recovery | |
Non-Filtered | |
Clear | |
Autoclavable | |
Rack | |
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head | |
Polypropylene |
100 μL | |
Sterile | |
Gray | |
Non-ANSI | |
Automation, Round | |
Caliper Zymark |