Learn More
MP Biomedicals™ Zymolyase™
Artikelnummer. 11473556 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Konzentration:
100.000 U/mg
20.000 U/mg
Produkttyp:
Zymolyase 100T
Zymolyase 20T
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Konzentration Produkttyp Packungsgröße
11473556 250 mg 100.000 U/mg Zymolyase 100T 0.25 Gramm
12760228 1 g 20.000 U/mg Zymolyase 20T 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473556 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 08320932
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 €
    1425.90 € / 0.25 Gramm
    Sparen 74.10 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Lysieren der Zellwände lebensfähiger Hefezellen und zum Präparieren von Hefesphäroblasten
  • Hochgradig aufgereinigte Präparation von Arthrobacter luteus
  • Hydrolysiert effizient Poly(β-1,3 Glucose)-ähnliches Glucan in Hefezellenwänden
  • Eine Einheit ist definiert als die Aktivität, die zu einer Abnahme von A in Höhe800 von 30 % führt.
  • Erhältlich mit lytischer Aktivität von 20,000 U/g (Zymolyase 20 T) oder 100,000 U/g (Zymolyase 100 T)
Spezifikation
Konzentration 100.000 U/mg
pH 5 bis 10
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Lysieren lebender Hefezellwände zur Herstellung von Protoplasten oder Sphäroplasten verschiedener Hefezellenstämme
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Quelle Arthrobacter luteus
Menge 250 mg
Produkttyp Zymolyase 100T
Form Lyophilisiertes Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zymolyase 20 T
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Yeast Lytic Enzyme