Learn More
MP Biomedicals™ Zymolyase™
Artikelnummer. 12760228 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Konzentration:
100.000 U/mg
20.000 U/mg
Produkttyp:
Zymolyase 100T
Zymolyase 20T
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Konzentration Produkttyp Packungsgröße
12760228 1 g 20.000 U/mg Zymolyase 20T 1 Gramm
11473556 250 mg 100.000 U/mg Zymolyase 100T 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12760228 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 08320921
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Lysieren der Zellwände lebensfähiger Hefezellen und zum Präparieren von Hefesphäroblasten
  • Hochgradig aufgereinigte Präparation von Arthrobacter luteus
  • Hydrolysiert effizient Poly(β-1,3 Glucose)-ähnliches Glucan in Hefezellenwänden
  • Eine Einheit ist definiert als die Aktivität, die zu einer Abnahme von A in Höhe800 von 30 % führt.
  • Erhältlich mit lytischer Aktivität von 20,000 U/g (Zymolyase 20 T) oder 100,000 U/g (Zymolyase 100 T)
Spezifikation
Konzentration 20.000 U/mg
pH 5 bis 10
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Lysieren lebender Hefezellwände zur Herstellung von Protoplasten oder Sphäroplasten verschiedener Hefezellenstämme
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Quelle Arthrobacter luteus
Menge 1 g
Produkttyp Zymolyase 20T
Form Lyophilisiertes Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ZYMOLYASE 20T
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.