accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1240256-91-0

SFFFFFFN

CAS RN 1240256-91-0

IUPAC Name: 2-fluoro-4-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)benzonitrile
Synonyme: 2-fluoro-4-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 247.16
Summenformel: C7H3F6NS
InChi Key: OVDJLPWMXSFOJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(C=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F)C#N

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern