Learn More
2-Fluor-4-(pentafluorthio)benzonitril, 97 %
Artikelnummer. 15436747
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15436747 5 g 5 Gramm
15426747 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15436747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33862.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1240256-91-0
Summenformel C7H3F6NS
Molekulargewicht (g/mol) 247.158
MDL-Nummer MFCD16652501
InChI-Schlüssel OVDJLPWMXSFOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-pentafluorosulfur benzonitrile, 2-fluoro-4-pentafluoro-??-sulfanyl benzonitrile, 2-fluoro-4-pentafluorothio benzonitrile
PubChem CID 66523489
IUPAC-Name 2-fluor-4-(pentafluor-$l^{6}-sulfanyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 247.16
Reinheit (%) 97%