accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 38398-32-2

H3CO(S)(S)(R)CH3OH(S)H3C(S)H3C

CAS RN 38398-32-2

IUPAC Name: 1-[(1S,5aS,7R,9aS,11aS)-7-hydroxy-7,9a,11a-trimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]ethan-1-one
Synonyme: ganaxolone
Molekulargewicht (g/mol): 332.53
Summenformel: C22H36O2
InChi Key: PGTVWKLGGCQMBR-XYZZJYPZSA-N
SMILES: CC(=O)[C@H]1CCC2C3CC[C@H]4C[C@](C)(O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern