Allzweckwischtücher
Allzweckwischtücher sind für eine Vielzahl von Reinigungs-, Desinfektions- und Absorptionsaufgaben in der Industrie und im privaten Bereich konzipiert. Sie werden aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt und sind sowohl als Einweg- als auch als wiederverwendbare Tücher, als Einzeltücher, in Großpackungen und als Rollenware erhältlich.
Schnelle Auswahl
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Artikelnummer 200113539
Artikelnummer 210687
Artikelnummer 10243362
Artikelnummer 10207164
Artikelnummer 13478218
Artikelnummer 30057831
Artikelnummer 17701868
Muss man haben
Product Code 8000663
Product Code 11862160
Product Code 17132242
Product Code 12565528
Product Code 200113562
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
FAQ
Allzwecktücher sind vielseitige Tücher oder Taschentücher für die tägliche Reinigung im Haushalt, im Büro und in gewerblichen Einrichtungen. Sie eignen sich für Aufgaben wie das Abwischen von Oberflächen, die Reinigung von verschütteten Flüssigkeiten, das Abstauben und die Desinfektion. Sie werden aus Papier, Stoff oder Vliesstoff hergestellt und können trocken oder vorbefeuchtet sein. Diese Wischtücher werden wegen ihrer Bequemlichkeit, einfachen Anwendung und Wirksamkeit geschätzt. Wischtücher für kontrollierte Umgebungen hingegen sind für Reinräume, Labors und Bereiche gedacht, in denen eine Kontaminationskontrolle erforderlich ist. Sie werden aus fusselarmen, nicht fusselnden Materialien wie Polyester oder Mikrofaser hergestellt und können steril sein oder einen geringen Anteil an ionischen Verunreinigungen aufweisen. Sie werden unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt, um die Kontamination zu minimieren, und erfüllen strenge Normen wie die ISO-Norm.
Sowohl trockene als auch feuchte Tücher bieten je nach den spezifischen Bedürfnissen und Vorlieben des Benutzers unterschiedliche Vorteile. Bei trockenen Tüchern kann der Benutzer die von ihm bevorzugte Art und Menge von Chemikalien, Desinfektionsmitteln oder einfach nur Wasser hinzufügen, was Flexibilität für verschiedene Aufgaben bietet, während vorgefeuchtete und gebrauchsfertige Tücher bequem für die Reinigung und Körperpflege unterwegs sind. Trockene Tücher sind in der Regel wirtschaftlicher als angefeuchtete Tücher, insbesondere wenn sie in großen Mengen gekauft werden. Trockene Tücher können im Gegensatz zu feuchten Tüchern länger gelagert werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie austrocknen. Feuchttücher sind in verschiedenen Formulierungen erhältlich, darunter antibakterielle, desinfizierende oder Spezialtücher für bestimmte Aufgaben.
Industrielle Wischtücher sind saugfähige, langlebige Reinigungsmaterialien, die für den Einsatz in verschiedenen industriellen und gewerblichen Bereichen konzipiert sind. Sie werden in der Regel für Aufgaben wie die Reinigung von Maschinen, das Abwischen von Oberflächen, das Entfernen von Fett und Öl sowie für allgemeine Wartungsarbeiten verwendet. Industrielle Wischtücher gibt es aus verschiedenen Materialien wie Stoff, Papier und synthetischen Fasern, und sie können mit bestimmten Chemikalien behandelt werden, um ihre Reinigungsfähigkeit zu verbessern oder um bestimmte Industrienormen zu erfüllen. Sie werden wegen ihrer Stärke, Saugfähigkeit und Vielseitigkeit bei der Bewältigung schwieriger Reinigungsaufgaben geschätzt.