Manual Single Channel Pipettes
Schnelle Auswahl
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Profitieren Sie von unseren exklusiven Internetpreisen und bestellen Sie noch heute.
Muss man haben
HÖCHSTE PRÄZISION FÜR VISKOSE ODER NICHT-WÄSSRIGE FLÜSSIGKEITEN
BESTÄNDIG GEGEN CHEMISCHE, THERMISCHE UND MECHANISCHE BEANSPRUCHUNG
KOSTENGÜNSTIG UND ZUVERLÄSSIG
ERGONOMISCHES GRIFFDESIGN
PRÄZISE UND ERGONOMISCH
PRÄZISION BEIM PIPETTIEREN VON PROBLEMFLÜSSIGKEITEN
VOLUMENEINSTELLUNG MIT EINER HAND
With adjustable tip spacing
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung von manuellen Einkanalpipetten mit diesem Zubehör.
TOLLE ANGEBOTE
Pipettenspezifische Spitzen
Unsere Pipettenspezifischen Spitzen sind Einwegspitzen, die für die Ein- und Mehrkanalpipetten bestimmter Hersteller geeignet sind.
Mehr erfahrenTOLLE ANGEBOTE
Universal-Pipettenspitzen
Unser Sortiment an Universal-Pipettenspitzen ist mit Pipetten verschiedener Hersteller kompatibel und bietet eine vergleichbare Leistung wie Markenspitzen.
Mehr erfahren
Dieses Video ansehen
Eppendorf™ Research™ Plus Pipetten
Ultra-leichte Pipetten für stressfreie Arbeitsabläufe und intuitive Bedienung.
Research™ Plus Pipetten erfüllen die höchsten Anforderungen an Präzision und Genauigkeit und bieten gleichzeitig eine hohe Flexibilität. Sie gehören zu den sichersten und ergonomischsten mechanischen Pipetten auf dem Markt. Sehen Sie sich das Pipettiervideo an, um mehr über die Ergonomie des Pipettierens mit Eppendorf™ zu erfahren.
Jetzt kaufenLeitfäden für Ihre Auswahl
Kaufen Sie Ihre Marken
Häufig gestellte Frage
Was ist Low Retention?
Low Retention ist eine innovative Technologie, die eine hydrophobe innere Pipettenspitzenoberfläche schafft, um die Flüssigkeitsrückhaltung zu minimieren und eine maximale Probenrückgewinnung zu ermöglichen. Diese Technologie mit geringer Retention ist völlig inert und erhöht die Genauigkeit und Präzision. Erhältlich in ClipTip™ 20-1250 Spitzen im 96er-Format.
Ist die Kalibrierung von Pipetten nach dem Autoklavieren obligatorisch?
Ob eine Pipette nach dem Autoklavieren neu kalibriert werden muss, hängt von den Materialien ab, aus denen sie hergestellt ist. Autoklavierbare Materialien quellen während der Hitzesterilisation nicht auf und verändern ihre Form nicht, so dass die Kalibrierung nicht beeinträchtigt wird. Prüfen Sie daher, ob die verwendeten Pipetten autoklavierbar sind, was oft in den Spezifikationen oder der Bedienungsanleitung des Geräts angegeben ist.
Wann sollten Sie ein elektronisches Instrument verwenden?
Zu den allgemeinen Vorteilen elektronischer Instrumente gehören eine bessere Ergonomie sowie eine höhere Präzision und Reproduzierbarkeit (mit verschiedenen Betriebsmodi für zusätzliche Effizienz). Darüber hinaus sind elektronische Instrumente die Grundlage für digitale Laborlösungen, die Wissenschaftler bei der Zusammenarbeit und Dokumentation unterstützen.