accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3O

CAS RN 1009-61-6

IUPAC Name: 1-(4-acetylphenyl)ethan-1-one
Synonyme: P-acetylacetophenone
Molekulargewicht (g/mol): 162.19
Summenformel: C10H10O2
InChi Key: SKBBQSLSGRSQAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (5)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)