accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1009817-63-3

CH2ONNOOONOO(E/Z)(E/Z)

CAS RN 1009817-63-3

IUPAC Name: 3,5-bis[(4-nitrophenyl)methylidene]-1-(prop-2-enoyl)piperidin-4-one
Synonyme: 3,5-bis[(4-nitrophenyl)methylidene]-1-(prop-2-enoyl)piperidin-4-one
Molekulargewicht (g/mol): 419.39
Summenformel: C22H17N3O6
InChi Key: GFARQYQBWJLZMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C2CN(CC(=CC3=CC=C(C=C3)[N+]([O-])=O)C2=O)C(=O)C=C)C=C1
Güte 
  • (6)
Reinheit (%) 
  • (6)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)