accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHHO

CAS RN 101-98-4

IUPAC Name: benzyl(2-hydroxyethyl)methylazanium
Synonyme: benzyl(2-hydroxyethyl)methylazanium
Molekulargewicht (g/mol): 166.24
Summenformel: C10H16NO
InChi Key: WOUANPHGFPAJCA-UHFFFAOYNA-O
SMILES: C[NH+](CCO)CC1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern