man

Test

CAS RN 1017778-16-3

CH3OHFFF

CAS RN 1017778-16-3

IUPAC Name: 4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Synonyme: 4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenol
Molekulargewicht (g/mol): 176.14
Summenformel: C8H7F3O
InChi Key: YYUSFELHBJJWPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(C=C(O)C=C1)C(F)(F)F
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern