accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1022087-30-4

IUPAC Name:
Synonyme:
Molekulargewicht (g/mol):
Summenformel:
InChi Key:
SMILES:
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern