CAS RN 10250-61-0
IUPAC Name:
methyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Synonyme:
methyl 1,5-dimethylpyrazole-3-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol):
154.17
Summenformel:
C7H10N2O2
InChi Key:
WOBRRDCECRRRGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)C1=NN(C)C(C)=C1