accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOS

CAS RN 103-04-8

IUPAC Name: 2-(phenylsulfanyl)acetate
Synonyme: phenylthioglycolic acid
Molekulargewicht (g/mol): 167.2
Summenformel: C8H7O2S
InChi Key: MOTOSAGBNXXRRE-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)CSC1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern