accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3CH3OONNHH3CCH3CH3OONNHOOOHHO

CAS RN 1041026-71-4

IUPAC Name: oxalic acid; bis(tert-butyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate)
Synonyme: oxalic acid; bis(tert-butyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate)
Molekulargewicht (g/mol): 486.57
Summenformel: C22H38N4O8
InChi Key: PYRAMVPOMDHTNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C(O)=O.CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(CNC2)C1.CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(CNC2)C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)