accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOCH3

CAS RN 105-99-7

IUPAC Name: 1,6-dibutyl hexanedioate
Synonyme: dibutyl adipate 3PS polycizer W 260 experimental tick repellent 3 experimental tick repellent 3PS dibutylester kyseliny adipove unitolate B cetiol B
Molekulargewicht (g/mol): 258.36
Summenformel: C14H26O4
InChi Key: XTJFFFGAUHQWII-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCC
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)