CAS RN 105529-58-6
CAS RN 105529-58-6
IUPAC Name:
4-bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Synonyme:
4-bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Molekulargewicht (g/mol):
259
Summenformel:
C7H3BrF4O
InChi Key:
SBSFDYRKNUCGBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=C(OC(F)(F)F)C=CC(Br)=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Brom-2-Fluor-1-(Trifluormethoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 105529-58-6 Summenformel: C7H3BrF4O Molekulargewicht (g/mol): 258.998 MDL-Nummer: MFCD01861132 InChI-Schlüssel: SBSFDYRKNUCGBZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-bromo-2-fluoro-1-trifluoromethoxy benzene,1-bromo-3-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene,1-bromo-3-fluoro-4-trifluoromethoxybenzene,2-fluoro-4-bromotrifluoromethoxybenzene,4-bromo-2-fluorotrifluoromethoxybenzene,benzene, 4-bromo-2-fluoro-1-trifluoromethoxy,3-fluoro-4-trifluoromethoxy bromobenzene,3-bromo-2-fluorotrifluoromethoxybenzene,4-bromo-2-fluorophenyl trifluoromethyl ether,4-bromo-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoroanisole PubChem CID: 2782217 IUPAC-Name: 4-Brom-2-Fluor-1-(trifluormethoxy)benzol SMILES: C1=CC(=C(C=C1Br)F)OC(F)(F)F