accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 107-75-5

IUPAC Name: 7-hydroxy-3,7-dimethyloctanal
Synonyme: hydroxycitronellal citronellal hydrate
Molekulargewicht (g/mol): 172.27
Summenformel: C10H20O2
InChi Key: WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CCCC(C)(C)O)CC=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)