accessibility menu, dialog, popup

UserName

OSOOO

CAS RN 1072-53-3

IUPAC Name: 1,3,2λ⁶-dioxathiolane-2,2-dione
Synonyme: 1,3,2λ⁶-dioxathiolane-2,2-dione
Molekulargewicht (g/mol): 124.11
Summenformel: C2H4O4S
InChi Key: ZPFAVCIQZKRBGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=S1(=O)OCCO1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern