accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 110-44-1

CH3OHO(E)(E)

CAS RN 110-44-1

IUPAC Name: (2E,4E)-hexa-2,4-dienoic acid
Synonyme: sorbic acid sorbic acid (substance) caswell no. 801 acid, hexadienoic kyselina sorbova acid, propenylacrylic potassium sorbate preparation trans,trans-SA acid, sorbic trans,trans-sorbic acid
Molekulargewicht (g/mol): 112.13
Summenformel: C6H8O2
InChi Key: WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
SMILES: C\C=C\C=C\C(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (1)
  • (8)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (6)
Siedepunkt 
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)