CAS RN 1121-07-9
CAS RN 1121-07-9
IUPAC Name:
1-methylpyrrolidine-2,5-dione
Synonyme:
N-methylsuccinimide
Molekulargewicht (g/mol):
113.12
Summenformel:
C5H7NO2
InChi Key:
KYEACNNYFNZCST-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1C(=O)CCC1=O
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
N-Methylsuccinimid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
N-Methylsuccinimid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
N-Methylsuccinimid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.