accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1126-74-5

OON(E)

CAS RN 1126-74-5

IUPAC Name: (2E)-3-(pyridin-3-yl)prop-2-enoate
Synonyme: (2E)-3-(pyridin-3-yl)prop-2-enoate
Molekulargewicht (g/mol): 148.14
Summenformel: C8H6NO2
InChi Key: VUVORVXMOLQFMO-ONEGZZNKSA-M
SMILES: [O-]C(=O)\C=C\C1=CC=CN=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern