CAS RN 115144-40-6
IUPAC Name:
1,2-difluoro-4-methoxybenzene
Synonyme:
1,2-difluoro-4-methoxybenzene
Molekulargewicht (g/mol):
144.12
Summenformel:
C7H6F2O
InChi Key:
DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C(F)C(F)=C1
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
3,4-Difluoranisol, 98%
CAS: 115144-40-6 Summenformel: C7H6F2O Molekulargewicht (g/mol): 144.121 MDL-Nummer: MFCD00010730 InChI-Schlüssel: DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3,4-difluoroanisole,1,2-difluoro-4-methoxy-benzene,benzene, 1,2-difluoro-4-methoxy,3,4-difluoro-1-methoxybenzene,1,2-difluor-4-methoxybenzol,pubchem3457,3,4-difluoro-anisole,difluorobenzene,1-methoxy,acmc-2099pe PubChem CID: 568250 IUPAC-Name: 1,2-Difluor-4-Methoxybenzol SMILES: COC1=CC(=C(C=C1)F)F