accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSNHOOOHO

CAS RN 1152-62-1

IUPAC Name: 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
Synonyme: 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 283.34
Summenformel: C13H17NO4S
InChi Key: FPKHNNQXKZMOJJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CSCCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)