accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1187431-43-1

CAS RN 1187431-43-1

IUPAC Name:
Synonyme:
Molekulargewicht (g/mol):
Summenformel:
InChi Key:
SMILES:
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)