CAS RN 1189954-79-7
CAS RN 1189954-79-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Nicotinic Acid-13C6 (100 μg/ml in Methanol), TRC
CAS: 1189954-79-7 Summenformel: 13C6 H5 N O2 Molekulargewicht (g/mol): 129.07 Synonym: Nicotinic Acid-13C6,Nicotinic Acid-13C6 IUPAC-Name: (2,3,4,5,6-^{13}C_{5})pyridine-3-carboxylic acid SMILES: O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
2
Nicotinsäure-13C6 (100 µg/ml in Methanol), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.