accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHN

CAS RN 1196-69-6

IUPAC Name: 1H-indole-5-carbaldehyde
Synonyme: 1H-indole-5-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 145.16
Summenformel: C9H7NO
InChi Key: ADZUEEUKBYCSEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=CC=C2NC=CC2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (6)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)