accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 120-07-0

HONOH

CAS RN 120-07-0

IUPAC Name: 2-[(2-hydroxyethyl)(phenyl)amino]ethan-1-ol
Synonyme: phenyldiethanolamine
Molekulargewicht (g/mol): 181.24
Summenformel: C10H15NO2
InChi Key: OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (6)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (6)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (3)