CAS RN 120-29-6
CAS RN 120-29-6
Tropin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 120-29-6 Summenformel: C8H15NO Molekulargewicht (g/mol): 141.214 MDL-Nummer: MFCD00005551 InChI-Schlüssel: CYHOMWAPJJPNMW-RNFRBKRXSA-N Synonym: tropine,1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol,endo-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol,spectrum3_001840,1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3beta-ol PubChem CID: 6101956 IUPAC-Name: (1R,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol SMILES: CN1C2CCC1CC(C2)O
Tropin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 120-29-6 Summenformel: C8H15NO Molekulargewicht (g/mol): 141.21 MDL-Nummer: MFCD00005551 InChI-Schlüssel: CYHOMWAPJJPNMW-RNFRBKRXSA-N Synonym: tropine,1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol,endo-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol,spectrum3_001840,1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3beta-ol PubChem CID: 6101956 IUPAC-Name: (1R,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol SMILES: CN1C2CCC1CC(C2)O
Tropin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
(1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol (Tropine), Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tropine, TRC
CAS: 120-29-6 Summenformel: C8 H15 N O Molekulargewicht (g/mol): 141.21 Synonym: (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol,8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-methyl-, (3-endo)-,1αH,5αH-Tropan-3α-ol (8CI),8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-methyl-, endo-,Tropanol (6CI,7CI),(3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol,2,3-Dihydro-3α-hydroxy-8-methylnortropidine,2,3-Dihydro-3α-hydroxytropidine,3α-Tropanol,NSC 43870,Tropine,α-Tropine IUPAC-Name: (1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol SMILES: CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](O)C2