CAS RN 120868-66-8
CAS RN 120868-66-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
2
Imidacloprid-Harnstoff 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
3
Imidacloprid-urea, TRC
CAS: 120868-66-8 Summenformel: C9 H10 Cl N3 O Molekulargewicht (g/mol): 211.65 Synonym: 1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2-imidazolidinone,Imidacloprid-urea IUPAC-Name: 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]imidazolidin-2-one SMILES: Clc1ccc(CN2CCNC2=O)cn1