accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 122-48-5

H3COCH3OHO

CAS RN 122-48-5

IUPAC Name: 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)butan-2-one
Synonyme: zingerone
Molekulargewicht (g/mol): 194.23
Summenformel: C11H14O3
InChi Key: OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(CCC(C)=O)=CC=C1O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern