accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 127-09-3

IUPAC Name: sodium acetate
Synonyme: sodium acetate anhydrous sodium acetate sodium acetate anhydrous natriumazetat acetic acid, sodium salt
Molekulargewicht (g/mol): 82.03
Summenformel: C2H3NaO2
InChi Key: VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].CC([O-])=O
Menge 
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (93)
  • (3)
Güte 
  • (5)
  • (14)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (12)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (18)
  • (2)
  • (3)
  • (10)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (8)
  • (1)
  • (5)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (5)
  • (20)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (20)
  • (35)
  • (3)
  • (2)
  • (20)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (93)
  • (3)
  • (5)
  • (14)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (18)
  • (2)
  • (3)
  • (10)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (8)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)