CAS RN 128-44-9
CAS RN 128-44-9
IUPAC Name:
sodium 1,3-dioxo-3H-1λ⁶,2-benzothiazol-1-olate
Synonyme:
sodium 1,3-dioxo-1λ⁶,2-benzothiazol-1-olate
Molekulargewicht (g/mol):
205.16
Summenformel:
C7H4NNaO3S
InChi Key:
OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Saccharin-Natrium Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.