CAS RN 1337531-36-8
CAS RN 1337531-36-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
GSK 2606414, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
GSK 2606414, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
GSK2606414, MedChemExpress
MedChemExpress GSK2606414 is a cell-permeable and orally available protein kinase R-like endoplasmic reticulum (ER) kinase (PERK) inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.