accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13520-92-8

ClZrClOHOH8

CAS RN 13520-92-8

IUPAC Name:
Synonyme:
Molekulargewicht (g/mol): 324.26
Summenformel: Cl2H18O9Zr
InChi Key: FUBACIUATZGHAC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.O=[Zr]
Menge 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
Güte 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)