CAS RN 137993-41-0
CAS RN 137993-41-0
IUPAC Name:
16-cyano-3-oxa-9λ⁵,23-diazaheptacyclo[17.7.1.1⁵,⁹.0²,¹⁷.0⁴,¹⁵.0²³,²⁷.0¹³,²⁸]octacosa-1,4,9(28),13,15,17,19(27)-heptaen-9-ylium perchlorate
Synonyme:
16-cyano-3-oxa-9λ⁵,23-diazaheptacyclo[17.7.1.1⁵,⁹.0²,¹⁷.0⁴,¹⁵.0²³,²⁷.0¹³,²⁸]octacosa-1,4,9(28),13,15,17,19(27)-heptaen-9-ylium perchlorate
Molekulargewicht (g/mol):
495.96
Summenformel:
C26H26ClN3O5
InChi Key:
HACOCUMLBPNDIN-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[O-][Cl](=O)(=O)=O.N#CC1=C2C=C3CCC[N+]4=C3C(CCC4)=C2OC2=C3CCCN4CCCC(C=C12)=C34
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1