accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2HO

CAS RN 141-43-5

IUPAC Name: 2-aminoethan-1-ol
Synonyme: ethanolamine 2-aminoetanolo ethanolamine product kolamin ethanolamine (substance) 2-aminoaethanol H-glycinol Hea ethanolamine product (product) olamine
Molekulargewicht (g/mol): 61.08
Summenformel: C2H7NO
InChi Key: HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCCO
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (6)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (6)
  • (9)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (7)
  • (1)
  • (6)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (3)